Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain Starter Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10646353
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Artikelnummer. Menge
10646353 1 Kit
1 options
Artikelnummer. 10646353
Marke: Invitrogen™ S33110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Speziell entwickelt für verringerte Mutagenität, eine sicherere Alternative zu Ethidiumbromid für das Färben von DNA in Agarose- oder Acrylamid-Gelen
SYBR Safe Farbstoff ist weniger mutagen als Ethidiumbromid und weist eine bessere Nachweisempfindlichkeit als Ethidiumbromid auf. Wird als vorgemischte Lösung geliefert, die wie eine Ethidiumbromidlösung verwendet werden kann, entweder im Gel während des Elektrophoreselaufs oder als Nachfärbungsfleck. An Nukleinsäuren gebunden, hat das grün fluoreszierende SYBR Safe Färbemittel Fluoreszenzanregungsmaxima bei ∽280 und ∽502 nm und ein Emissionsmaximum bei ∽530 nm. SYBR Safe DNA-Gel-Färbemittel ist auch als 1 l (S-33100) oder 4 l (S-33101) gebrauchsfertige Lösung erhältlich.
  • Ungefährlicher
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Detektionsstelle In-Gel-Detektion
Nachweisverfahren Fluoreszent
Marker oder Farbstoff SYBR-sicher
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger gefährlich
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Zielmolekül DNA
Produkttyp DNA-Gelfärbemittel-Starterkit