Learn More
Gibco™ pcDNA™5/TO Mammalian Expression Vector
Description
- Fügt Kontrollelemente aus bakterieller Tetracyclinresistenzoperon hinzu, um die Transkription von starken Promotorsequenzen von Säugetieren wirksam zu unterdrücken und zu reduzieren
- Ermöglicht die tetracyclinregulierte Expression von Genen von Interesse in Säugetierwirtszellen, die Expression und Repressor (TetR) exprimieren
Expression bei Säugetieren, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, regulierte Expression, zielgerichtete Integration
Specifications
Specifications
| Konstitutives oder induktives System | Induzierbar |
| Liefertyp | Transfektion |
| Induktionsmittel | Tetracyclin |
| Promoter | CMV/TO |
| Produkttyp | Pichia-Expressionsvektor |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Hygromycin |
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie pcDNA5/TO bei -20 °C. |
| Proteinmarkierung | Nicht markiert |
| Klonierungsmethode | Restriktionsenzym/MCS |
| Menge | 20 μg |
| Show More |