Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II Vector, without competent cells
Product Code. 10442832
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
20 Reaktionen
40 Reaktionen
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Anzahl Reaktionen Unit Size
10442832 20 Reaktionen 1 Stück
10266302 40 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Product Code. 10442832 Supplier Invitrogen™ Supplier No. K207020
Halten Sie Ihre Wissenschaft in Bewegung mit 3 zum Preis von 2
Verwenden Sie den Aktionscode 27970
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Bietet eine schnelle Klonierungsstrategie in einem Schritt zum direkten Einfügen von mittels Taq-amplifizierten PCR-Produkte in einen Plasmidvektor
Die T7- und Sp6-Promoter des pCR II Vektors ermöglichen die In-vitro-Transkription des Inserts für die Herstellung von Sense- bzw. Antisense-Produkten. Das TA Cloning Kit Dual Promoter verwendet den pCRII Klonierungsvektor und ExpressLink T4 DNA Ligase, um ein Ligationsprodukt in einem Ligationsschritt von fünfzehn Minuten bei Raumtemperatur zu erzeugen. Reaktionen erbringen in der Regel >80 % Rekombinationen mit Inserts.
  • Schnell und bequem: Ligation bei Raumtemperatur in 15 Minuten
  • Effizient: Blau/Weiß-Screening und >80 % Klone mit korrektem Insert
  • Flexibel: Wahl von Kanamycin- oder Äsculin-Resistenz für eine flexible Antibiotika-Auswahl
  • Sorgenfrei: Eliminiert jegliche enzymatischen Änderungen des PCR-Produkts
  • Optimiert: Erfordert keine Verwendung von PCR-Primern, die Restriktionsstellen enthalten
  • 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
  • T7 und Sp6-Promoter zur In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung
  • Vielseitige Polylinker mit flankierenden EcoR I-Stellen für eine einfache Exzision von Inserts
  • M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
  • Klonierungsmethode: Restriktionsenzym/MCS
  • So funktioniert TA Cloning
  • Taq-Polymerase hat eine nicht Template-abhängige Aktivität, die ein Einzel-Desoxyadenosin (A) an den 3'-Enden von PCR-Produkten einfügt
  • Der linearisierte Vektor in diesem Kit weist Rückstände von Einzel-3'-Desoxythymidin (T) auf.
  • Auf diese Weise können PCR-Inserts effizient mit dem Vektor ligiert werden
  • Kit-Konfigurationen
  • Das TA Cloning Kit ist in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich: mit One Shot INVF‘ chemisch kompetentem E. Coli (K2050-01 and K2050-40), One Shot TOP10F' chemisch kompetentem E. coli (K2060-01 und K2060-40) sowie ohne kompetente Zellen (K2750-20 und K2750-40) in Packungsgrößen mit 20 oder 40 Reaktionen.
Klonierung, PCR-Klonierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bakterieller Gehalt TOP10
Bakterien- oder Hefenstamm Nicht enthalten
Klonierungsmethode TA Cloning
Inhalt und Lagerung Dieses Kit enthält den linearisierten pCR™II-Vektor, ExpressLink™ T4 DNA-Ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-Ligationspuffer, dNTPs, 10X PCR-Puffer, steriles Wasser und Kontrollen.
Alle Komponenten sind bei –20 °C zu lagern. Alle Reagenzien bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie ordnungsgemäß gelagert werden.
Format Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR Cloning
Anzahl Reaktionen 20 Reaktionen
Produktlinie TA Cloning
Produkttyp Klonierungskit
Promoter T7, SP6
Menge 20 reactions
Vektor pCRII
Show More Show Less
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.