Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ INVαF' Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 10646533
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
20 Reaktionen
40 Reaktionen
Vektor:
pCR2.1
pCRII
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Vektor unitSize
10646533 20 Reaktionen pCRII 1 Stück
10573263 40 Reaktionen pCR2.1 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10646533
Marke: Invitrogen™ K200001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine schnelle, einstufige Klonierungsstrategie zum direkten Einfügen von Taq-amplifizierten PCR-Produkten in einen Plasmid-Vektor
Das TA Cloning Kit verwendet den pCR2.1 Klonierungsvektor und ExpressLink T4 DNA Ligase, um ein Ligationsprodukt in einem Ligationsschritt von fünfzehn Minuten bei Raumtemperatur zu erzeugen. Reaktionen erbringen in der Regel >80 % Rekombinationen mit Inserts.
  • Schnell und bequem: Ligation bei Raumtemperatur in 15 Minuten
  • Effizient: Blau/Weiß-Screening und >80 % Klone mit korrektem Insert
  • Flexibel: Wahl von Kanamycin- oder Äsculin-Resistenz für eine flexible Antibiotika-Auswahl
  • Sorgenfrei: Eliminiert jegliche enzymatischen Änderungen des PCR-Produkts
  • Optimiert: Erfordert keine Verwendung von PCR-Primern, die Restriktionsstellen enthalten
  • 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
  • T7 Promoter zur In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung
  • Vielseitige Polylinker mit flankierenden EcoR I-Stellen für eine einfache Exzision von Inserts
  • M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
  • Taq-Polymerase hat eine nicht Template-abhängige Aktivität, die ein Einzel-Desoxyadenosin (A) an den 3'-Enden von PCR-Produkten einfügt
  • Der linearisierte Vektor in diesem Kit weist Rückstände von Einzel-3‘-Desoxythymidin (T) auf
  • Auf diese Weise können PCR-Inserts effizient mit dem Vektor ligiert werden
Klonierung, PCR-Klonierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm INVαF ́
Zelltyp Chemisch kompetente E. coli
Klonierungsmethode TA Cloning
Inhalt und Lagerung TA Cloning™ Kits enthalten den linearisierten pCR™2.1-Vektor, ExpressLink™ T4 DNA-Ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-Ligationspuffer, dNTPs, 10X PCR-Puffer, steriles Wasser und Kontrollen. Die Kits für kompetente Zellen enthalten One Shot™ chemisch kompetente E. coli, S.O.C.-Medium und ein superspiralisiertes Kontrollplasmid.
One Shot™ E. coli bei –80 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Format Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR Cloning
Anzahl Reaktionen 20 Reaktionen
Produktlinie One Shot
Produkttyp Klonierungskit
Promoter T7
Menge 20 reactions
Vektor pCRII