Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R E. coli
Artikelnummer. 10738414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10738414 25 Reaktionen 1 Stück
10053172 50 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10738414 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K462001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    874.00 €
    847.65 € / 25 Reaktionen
    Sparen 26.35 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Topoisomerase I-aktivierte PCR™ II-TOPO™ Vektor; PCR-Puffer; Salzlösung; dNTPs; Kontrollvorlage; T3, T7, M13-Vorwärts- und M13-Rückwärts-Primer; Kontroll-PCR-Primer; steriles Wasser; One Shot™ chemisch kompetent oder Electrocomp™ E. coli; S.O.C.-Medium; Supercoiled pUC19-Kontrollplasmid
Entwickelt für die Klonierung von PCR-Produkten direkt aus einer PCR-Reaktion in nur 5 Minuten
Verwendet einen PCR™-TOPO™ Vektor mit kovalent gebundener Topoisomerase I für schnelles Klonen und Rekombinanten.
  • 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
  • Auswahl zwischen T7- (pCR2.1-TOPO) oder T7- und SP6- (pCRII-TOPO) Promotern für In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung. Jeder Vektor enthält außerdem M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für die Sequenzierung.
  • EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
  • Kanamycin- und Ampicillin-Resistenzgene für Ihre individuelle E. coli-Auswahl
  • Einfaches Blau/weiß-Kolonie-Screening für die Auswahl von Rekombinanten
Klonierung, PCR-Klonierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm DH5α
Klonierungsmethode Topo™-TA
Inhalt und Lagerung Box 1:
• Topoisomerase-I-aktivierter pCR™II-TOPO™ Vektor
• PCR-Puffer
• Salzlösung
• dNTPs
• Kontroll-Template
• M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer
• Kontroll-PCR-Primer
• steriles Wasser
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil.
Box 2:
• One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli
• S.O.C.-Medium
• Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Lagerung bei -68 bis -85 °C.
Format Kit
Produktlinie One Shot
Produkttyp Klonierungskit
Promoter T7, SP6
Menge 25 Reaktionen
Vektor TOPO TA-Klonierungsvektoren
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.