Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1-TOPO™, One Shot Mach1™-T1R Chemically Competent E. coli, and PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 10268402
Change view
Click to view available options
Menge:
25 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10268402 25 Reaktionen 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10268402
Marke: Invitrogen™ K451022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Topoisomerase I-aktivierter pCR™2.1-TOPO™ Vektor; PCR-Puffer; Salzlösung; dNTPs; Kontroll-Template; M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer; Kontroll-PCR-Primer; steriles Wasser; One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli; S.O.C.-Medium; Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Entwickelt für die Klonierung von PCR-Produkten direkt aus einer PCR-Reaktion in nur 5 Minuten
Verwendet einen PCR™ TOPO Vektor mit kovalent gebundener Topoisomerase I für schnelles Klonen und Rekombinanten.
  • 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
  • Auswahl zwischen T7 (pCR2.1-TOPO™) oder T7 und SP6 (pCRII-TOPO™) Promotoren für In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung. Jeder Vektor enthält außerdem M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für die Sequenzierung.
  • EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
  • Kanamycin- und Ampicillin-Resistenzgene für Ihre individuelle E. coli-Auswahl
  • Einfaches Blau/weiß-Kolonie-Screening für die Auswahl von Rekombinanten
  • Für die Downstream-Analyse sind ausgewählte TOPO TA-Klonierungskits in Kombo-Kits zusammen mit einem PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (50 Präparate) für die schnelle Plasmid-Aufreinigung Ihrer TOPO klonierten Inserts erhältlich
Klonierung, PCR-Klonierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm Mach1™
Zelltyp Chemically Competent
Klonierungsmethode Topo™-TA
Inhalt und Lagerung Box 1:
• Topoisomerase-I-aktivierter pCR™2.1-TOPO™ Vektor
• PCR-Puffer
• Salzlösung
• dNTPs
• Kontroll-Template
• M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer
• Kontroll-PCR-Primer
• steriles Wasser
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil.
Box 2:
• One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli
• S.O.C.-Medium
• Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Bei -68 bis -85 °C lagern.
Format Kit
Produktlinie One Shot
Produkttyp Klonierungskit
Promoter T7, SP6
Menge 25 Reaktionen
Vektor TOPO TA-Klonierungsvektoren