Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit for Sequencing, with pCR™4-TOPO™ Vector, One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli, and PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 10587163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10587163 25 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10587163 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K457502
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Topoisomerase I-aktivierter pCR™4-TOPO™ Vektor; PCR-Puffer; Salzlösung; dNTPs; Kontroll-Template; T3, T7, M13-Vorwärts- und -M13-Rückwärts-Primer; Kontroll-PCR-Primer; steriles Wasser One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli; S.O.C.-Medium; superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Bietet eine 5-minütige Klonierungsstrategie in einem Schritt. Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit für die Sequenzierung mit pCR4-TOPO Vektor, One Shot™ TOP10 chemisch kompetenten E. coli und PureLink Plasmid Prep Kit. Ermöglicht das direkte Einfügen Taq-Polymerase-amplifizierter PCR-Produkte in einen Plasmidvektor für die Sequenzierung.
Die TOPO™ TA Cloning™ Kits für die Sequenzierung verwenden den pCR™4-TOPO™ TA Vektor mit speziell entwickelten Sequenzierungsprimerstellen, die mehr Insert- und weniger Vektorsequenz aus jeder Reaktion liefern. Diese Kits enthalten alles Notwendige zur Klonierung und Auswahl rekombinanter Vektoren, die das PCR-Fragment der Wahl enthalten.
  • Mehr Sequenz — Ermöglicht mehr Insertsequenz und weniger Vektorsequenz bei der Verwendung von Standard-Sequenzierungs-Primern
  • Schnell und einfach — von der PCR zum Klon in nur 3 Schritten und 5 Minuten
  • Effizient — bis zu 95 % Klone mit dem korrekten Insert
  • Bewährt — zuverlässige Leistung seit über einem Jahrzehnt mit über 4.000 Referenzen
TOPO™ TA Cloning™ Kits für die Sequenzierung – Übersicht
  • VEKTOR: pCR™4-TOPO™ TA-Vektor — optimierter Klonierungsvektor für verbesserte Sequenzierungsergebnisse
  • KLONIERUNGSMETHODE: TOPO™ TA-Klonierung — Ligation von PCR-Produkten mit 3´A-Überhängen (Taq-amplifiziert) in den Vektor auf Basis von Topoisomerase I in 5 Minuten
  • KOMPETENTE ZELLEN: Verschiedene Optionen — wählen Sie unter den Kits mit allgemeinen, hocheffizienten, bakteriophagen T1-resistenten oder schnell wachsenden kompetenten Zellen
pCR™4-TOPO™ TA Vektor — optimiert zur Sequenzierung
Ein Großteil der multiplen Klonierungsstellen vom pCR™4-TOPO™ TA Vektor entfernt, um den Abstand zwischen Sequenzierprimer- und Insert-Stelle auf maximal 33 bp zu verkürzen. Dies bedeutet, dass Sequenzierreaktionen weniger Vektorsequenz und mehr Insertsequenz ergeben. Der pCR™4-TOPO™ TA-Vektor bietet Bindungsstellen für 4 Standard-Sequenzierungsprimer: M13 forward, M13 reverse, T7 und T3. Davon enthalten die Kits je einen Aliquot.
pCR™4-TOPO™ TA Klon-Selektion und -Manipulation
Der pCR™4-TOPO™ TA Vektor enthält Ampicillin- und Kanamycin-Resistenzmarker und eine LacZα-ccdB-Genfusion für eine Positivselektion und das Blau-Weiß-Screening. Die minimierte multiple Klonierungsstelle des Vektors umfasst abgrenzende EcoRI-Schnittstellen für eine vereinfachte Exzision klonierter PCR-Produkte und eine einzigartige Sse8387I-Stelle für Nested Deletions vor der Sequenzierung. T7- und T3-Promoter für die In-vitro-Transkription sind ebenfalls vorhanden.
Vereinfachtes TOPO basiertes Klonen
Mit dem TOPO™ Verfahren sind für die Klonierung weder PCR-Primer mit spezifischen integrierten Sequenzen, noch Post-PCR-Verfahren, eine Vektorpräparation oder andere zeitintensive Schritte zur DNA-Manipulation erforderlich. Geben Sie Ihre PCR-Reaktion einfach zum mitgelieferten Vektor mit gebundener Topoisomerase hinzu, warten Sie 5 Minuten, und führen Sie die Transformation in die bereitgestellten kompetenten E. coli-Zellen durch.
Effiziente Klonierung
Mit bis zu 95 % der Klone, die das gewünschte Insert tragen, können Sie das Screening der Klone reduzieren, was Zeit und Geld spart. Der pCR™4-TOPO™ TA Vektor in diesem Kit verfügt über 3´T-Überhänge für die effiziente Ligatur der Taq-amplifizierten PCR-Produkte mit 3´A-Überhängen.
Der Standard für die Klonierung
Seit über zehn Jahren verlassen sich Tausende Wissenschaftler bei der Klonierung auf das TOPO™ Verfahren. Die schnelle, einfache und effiziente TOPO™ Klonierung kam bereits bei einer Vielzahl von Vektoren und in unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz. Das TOPO™ TA Cloning™ Kit für die Sequenzierung ist mit einer Vielfalt kompetenter Zellen erhältlich, die verschiedene Vorteile gemäß Ihrer Anforderungen bieten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm TOP10
Zelltyp Chemically Competent
Klonierungsmethode Topo™-TA
Inhalt und Lagerung Box 1:
• Topoisomerase-I-aktivierter pCR™4-TOPO™ Vektor
• PCR-Puffer
• Salzlösung
• dNTPs
• Kontroll-Template
• T3-, T7-, M13 Vorwärts- und M13-Rückwärts-Primer
• Kontroll-PCR-Primer
• steriles Wasser
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil.
Box 2:
• One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli
• S.O.C.-Medium
• Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Bei -68 bis -85 °C lagern.
Box 3:
PureLink Quick Plasmid MiniPrep Kit (Kat.-Nr. K4575-02)
Lagerung bei Raumtemperatur.
Format Kit
Anzahl Reaktionen 25 Reactions
Produktlinie One Shot
Produkttyp Klonierungskit
Promoter T7, T3
Menge 25 Reaktionen
Vektor TOPO TA-Klonierungsvektoren