Learn More
Invitrogen™ MC1061/P3 Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 10388162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10388162 5 x 300 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10388162 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C66303
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Verwendung mit jedem Vektor, der supF enthält
MC1061/P3 kompetente E. coli werden für eine hocheffiziente Transformation von Vektoren verwendet, die das P3-Episom für die Selektion und Erhaltung benötigen (d. h. PCDM8, pcDNA™1.1).
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Nein
Klonierung methylierter DNA Ja
Transformationsleistungsgrad Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung • MC1021/P3 Chemically Competent E. coli (5 x 300 μL)
Store Competent Cells at –80°C.
• pUC19 DNA (1 x 50 μL)
Store pUC19 DNA at –20°C.
• S.O.C. Medium (15 ml)
Store S.O.C. Medium at 4°C or room temperature.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Streptomycin, Kanamycin, Ampicillin, Tetracycline)
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Nein
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Nein
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Format Rörchen
Menge 5 x 300 μl