Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ DNA-Lösung der Kalbsthymusdrüse
Blockiert die unspezifische Bindung der Sonde an der Membranoberfläche
Marke: Invitrogen™ 15633019
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
UltraPure DNA-Lösung aus der Thymusdrüse von Kälbern ist eine gebrauchsfertige, gescherte DNA-Lösung, die für die direkte Herstellung von Prähybridisierungs- und Hybridisierungslösungen verwendet wird.
- DNA-Lösung, die aus hochreinem, Phenol-/Chloroformextrahiertem DNA- und DNase-freien und RNase-freiem (DEPC-behandelt) destilliertem, deionisiertem Wasser hergestellt wird und auf eine durchschnittliche Größe von ≤ 2.000 bp geschert wird
- Die Konzentration ist eingestellt auf 10 mg/ml
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Konzentration, Größenüberprüfung, Viskosität und UV-Absorption (A260/A280) werden analytisch getestet.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, Northern-Blotting, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese-Blotting&, RNAi, Epigenetik & nicht-kodierende RNA-Forschung, Southern-Blotting
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. | |
Unspezifische Hybridisierung blockieren | |
Kalbsthymus-DNA-Lösung | |
Kälberthymus-DNA |
Chromatinbiologie, Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting | |
UltraPure™ | |
5 x 1 ml | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.