Learn More
Invitrogen™ Denhardts Lösung (50X)
Artikelnummer. 11518616
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11518616 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11518616 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 750018
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Steril gefiltert
Kann verwendet werden mit: 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion Personal Genome Machine™ (PGM™) System, KingFisher™ magnetischer Flex-Partikelprozessor, MagMAX™ Express-96-Deepwell magnetischer Partikelprozessor, MagMA
  • Mischung von Blockierungsmitteln, die in Membran-basierten Hybridisierungsprotokollen verwendet werden
  • Enthält 1 % Ficoll (Typ 400), 1 % Polyvinylpyrrolidon und 1 % Rinderserumalbumin.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, Northern-Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Southern-Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Blotting-Puffer
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Produktlinie UltraPure
Produkttyp Denhardt-Lösung
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur