Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Dithiothreitol
Artikelnummer. 11568736
Click to view available options
Menge:
5 g
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11568736
Marke: Invitrogen™ 15508013
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Anwendungen mit hoher und niedriger Konzentration
UltraPure Dithiothreitol (DTT, Cleland's-Reagenz), reduziert Disulfide zu den jeweiligen Thiolen und wird in niedriger Konzentration zum Stabilisieren von Enzymen mit freien Sulfhydryl-Gruppen verwendet. Höhere Konzentrationen von DTT werden zum Spalten von Disulfid-Verknüpfungen in Polypeptiden und zur leichteren Denaturierung von Proteinen durch Detergenzien oder Chaotrope verwendet.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefriergerät lagern (-5 °C bis -30 °C).
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinelektrophorese & Western-Blotting
Produktlinie UltraPure
Menge 5 g
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis