Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Ethidiumbromid, 0.625 mg/ml
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 1 x 1 ml Ethidiumbromid-Tropfer (0,625 mg/ml) Bei Raumtemperatur lagern. |
| Detektionsstelle | In-Gel-Detektion |
| Nachweisverfahren | Gelelektrophorese |
| Marker oder Farbstoff | Ethidiumbromid |
| Produkttyp | Ethidiumbromid |
| Produktlinie | UltraPure |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zielmolekül | DNA und RNA |