Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Glycerin
Código de producto. 10779053
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
3,8 l
Tamaño de la unidad:
1 Stück
500 Milliliter
Código de producto. Menge unitSize
10779053 3,8 l 1 Stück
11508746 500 ml 500 Milliliter
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Código de producto. 10779053
Marca: Invitrogen™ 15514029
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
UltraPure Glycerol is suitable for the concentration and storage of enzymes at low temperatures. A 50% (v/v) solution will not freeze at -20°C.
  • UltraPure Glycerin eignet sich zur Konzentration und Lagerung von Enzymen bei niedrigen Temperaturen
  • Eine 50%ige (v/v) Lösung gefriert bei -20 °C nicht
  • Aufgrund seiner Dichte von 1,26 g/ml wird Glycerin häufig als Bestandteil von Elektrophorese-Ladepuffern verwendet
  • UltraPure Glycerin-Gradienten können zur Aufreinigung von Proteinen, Bakteriophagen und Organellen verwendet werden
  • Redestilliertes UltraPure Glycerin ist zu ≥ 99% rein
  • Es wurde keine DNase-, RNase- oder Protease-Aktivität festgestellt.
  • Bei Raumtemperatur lagern
Información de órdenes
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Glycerin
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produktlinie UltraPure
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Menge 3,8 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.