Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Guanidine Hydrochloride
Artikelnummer. 11528736
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11528736 500 g 500 Gramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11528736
Marke: Invitrogen™ 15502016
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hochkonzentriertes Protein-Vergällungsmittel
UltraPure Guanidin-Hydrochlorid ist ein starkes Proteindenaturierungsmittel. In einer hochkonzentrierten (5 bis 6 M) Guanidinhydrochloridlösung entfalten sich viele Proteine und trennen sich in ihre konstituierenden Polypeptidketten. Guanidinhydrochlorid wird häufig zur Reinigung von Nukleinsäuren aus Zellextrakten verwendet und ist als RNase Inhibitor bei der Isolierung von mRNA aus Säugetierzellen nützlich.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, allgemeine Reagenzien und Zubehör für die RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Extraktion
Verpackungsart Flasche
Produkttyp Guanidinhydrochlorid
Produktlinie UltraPure
Reinheit DNase-frei, RNase-frei
Menge 500 g
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Form Pulver