Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ N,N'-Methylenebisacrylamide
Artikelnummer. 10297333
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10297333 100 g 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10297333
Marke: Invitrogen™ 15516024
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Polymerisationszeit wird im SDS-Polyacrylamid-Gelsystem ausgewertet
  • UltraPure N,N′-Methylenbisacrylamid wird am häufigsten als Crosslinking-Mittel für Polyacrylamid-Gele verwendet
Acrylamid-Gelelektrophorese, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Gelgießen, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Proteingelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gelelektrophorese
Produktlinie UltraPure
Produkttyp N,N'-Methylenbisacrylamid
Menge 100 g
Versandbedingung Raumtemperatur