Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Phenol:Water (3.75:1, v/v)
Artikelnummer. 11538756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
400 mL
Packungsgröße:
400 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11538756 400 mL 400 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11538756 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 15594047
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nukleinsäureaufreinigung
UltraPure Phenol:Wasser (3,75:1, v/v) dient zur Aufreinigung von Nukleinsäuren. Dieses flüssige Reagenz besteht aus UltraPure Phenol und hochreinem deionisiertem Wasser. Das Reagenz kann zur Herstellung verschiedener Arten von Puffer-gesättigtem Phenol verwendet werden. Beim Extrahieren von Gemischen mit Puffer-gesättigtem Phenol werden Proteine in der organischen Schicht bzw. Grenzschicht denaturiert und gesammelt, während Nukleinsäuren in der wässrigen Schicht verbleiben. UltraPure Phenol:Wasser (3,75:1, v/v) enthält keine Konservierungsstoffe. Es ist unter einer Edelgasatmosphäre in bruchfesten, kunststoffbeschichteten Braunglasflaschen verpackt.
Leistungs- und Qualitätstests:
Das Aussehen der Lösung ist bei Raumtemperatur zu bewerten. Keine DNase- oder RNase-Aktivität festgestellt.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien und -Zubehör, Aufreinigung genomischer DNA, Aufreinigung von Plasmid-DNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenole
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA/DNA-Extraktion
pH pH 4,45
Produktlinie UltraPure
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Menge 400 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.