Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ SSC, 20x
Artikelnummer. 11598976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11598976 4 l 4 Liter
10515203 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11598976 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 15557036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00 €
    101.65 € / 4 Liter
    Sparen 4.35 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für Anwendungen in den Bereichen Nukleinsäurehybridisierung und Blot-Transfer
UltraPure 20X SSC ist eine Lösung, die je nach Anwendung in Konzentrationen von 0,2X bis 20X formuliert und verwendet wird.
  • Lieferung in 1-l-Kunststoffflaschen bzw. stapelbaren 4 l/10 l-Cubitainer™ Boxen
  • Sterilfiltriertes UltraPure 20X SSC enthält 3,0 M NaCl und 0,3 M Natriumcitrat mit pH 7,0
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Keine DNase- oder RNase-Aktivität festgestellt
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Konzentration 20 X
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting
Menge 4 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie UltraPure
Produkttyp SSC