Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Sucrose
Artikelnummer. 11538736
Click to view available options
Menge:
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11538736
Marke: Invitrogen™ 15503022
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Molekularbiologische Qualität
UltraPure Saccharose eignet sich zur Bildung von Dichtegradienten für eine Vielzahl von Separationsanwendungen. Es wird verwendet, um RNAs zu trennen, Bakteriophagen-λDNA-Arme herzustellen und Proteine zu trennen. UltraPure Saccharosegradienten werden typischerweise durch die Verwendung von Gradientenbildnern oder durch die Schichtung von zwei oder mehr Saccharoselösungen in unterschiedlichen Mengen in einem Zentrifugenröhrchen gebildet.
Leistungs- und Qualitätstests:
Keine Protease-Aktivität festgestellt.
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharose
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dichtegradienten – Separationsanwendungen
Produktlinie UltraPure
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Menge 5 kg
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Form Pulver