Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Tris Hydrochloride
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
- UltraPure Tris Hydrochlorid [Tris(hydroxymethyl)-Aminomethan-Hydrochlorid] zur Vereinfachung der Herstellung von Tris-Puffern
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Nasseis
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting |
| Produktlinie | UltraPure |
| Produkttyp | Tris-Hydrochlorid |
| Menge | 500 g |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
| Form | Pulver |