Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Urea
Artikelnummer. 10469033
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Produkttyp:
Harnstoff
Unit Size:
1 Stück
2 Kilogramm
Product Code. Menge Produkttyp unitSize
10469033 500 g Harnstoff 1 Stück
11548736 2 kg Harnstoff 2 Kilogramm
2 options
Product Code. 10469033
Brand: Invitrogen™ 15505035
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Effektives Denaturierungsmittel
Ultrapure Urea ist ein effektives Protein-Denaturierungsmittel. In einer hochkonzentrierten Harnstofflösung (6 bis 8 M) entfalten sich viele Proteine und trennen sich in ihre konstituierenden Polypeptidketten. Ultrapure Urea dient auch zur Denaturierung von Nukleinsäuren in Sequenzierungsgelen.
Acrylamid-Gelelektrophorese, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelgießen, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Proteingelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Order Info
Versandbedingung:Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produkttyp Harnstoff
Produktlinie UltraPure
Menge 500 g
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Pulver