Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Urea
Artikelnummer. p-4926994
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Produkttyp:
Harnstoff
Packungsgröße:
1 Stück
2 Kilogramm
Artikelnummer. 10469033
Marke: Invitrogen™ 15505035
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Effektives Denaturierungsmittel
Ultrapure Urea ist ein effektives Protein-Denaturierungsmittel. In einer hochkonzentrierten Harnstofflösung (6 bis 8 M) entfalten sich viele Proteine und trennen sich in ihre konstituierenden Polypeptidketten. Ultrapure Urea dient auch zur Denaturierung von Nukleinsäuren in Sequenzierungsgelen.
Acrylamid-Gelelektrophorese, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelgießen, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Proteingelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produkttyp Harnstoff
Produktlinie UltraPure
Menge 500 g
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Pulver