Learn More
Invitrogen™ Uracil-DNA Glycosylase
Artikelnummer. 10748653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 units
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10748653 100 units 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10748653 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 18054015
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Entfernt Uracil-Rückstände vom Zuckerrest einer ein- und doppelsträngigen DNA, ohne das Phosphodiester-Rückgrat zu zerstören
Uracil-DNA-Glykosylase (Uracil-N-Glykosylase) entfernt Uracil-Rückstände aus dem Zuckergehalt von ein- und doppelsträngiger DNA, ohne das Phosphodiester-Rückgrat zu zerstören, wodurch seine Verwendung als Hybridisierungsziel oder als Vorlage für DNA-Polymerasen verhindert wird.
Auch Uracil-N-Glykosylase genannt.
  • Entfernt Uracil nicht aus RNA
  • Aufgereinigt aus E. coli mit Exprimierung des E. coli-UNG-Gens auf einem Plasmid
  • Eine Einheit katalysiert die Freisetzung von 1 nmol freiem Uracil aus 3 H-poly(dU) in 1 h bei 37 °C
Trägt zur Eliminierung von Verschleppungskontaminationen in der PCR bei, was zu weniger falsch-positiven Ergebnissen beim Klonen von PCR-Fragmenten führt
Recommended Storage
Store at -5deg; to -30°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefriergerät lagern (-5 °C bis -30 °C).
Form Flüssig
PCR-Methode qPCR
Polymerase DNA-Polymerase
Menge 100 units
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR)