Learn More
Invitrogen™ Wash Buffer (25X)
Artikelnummer. 10334443
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10334443
Marke: Invitrogen™ WB01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Geeignet für alle ELISA-Assays
  • Klarer, farbloser, konzentrierter Flüssigpuffer
  • Erhältlich in zwei Größen
  • Nachweisverfahren: Kolorimetrisch
Erstellen eigener Immunoassays, Zellanalysen, Immunoassays
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 mL
Inhalt und Lagerung Puffer. Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis