Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, with One Shot™ MAX Efficiency DH5α-T1R E. coli
Beschreibung
Beinhaltet
Linearisierter und Topoisomerase I-aktivierter PCR™-Blunt II-TOPO™ Vektor; Salzlösung; dNTPs; Kontroll-Template; M13-Vorwärts- und -Rückwärts-Primer; steriles Wasser; One Shot™ Chemically Competent oder Electrocomp™ E. coli; S.O.C.-Medium; superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Das Kit enthält einen linearisierten und Topoisomerase I-aktivierten pCR™-Blunt II-TOPO Vektor für 5-minütige Tischligationen ohne Ligase.
Für die nachfolgende Analyse sind ausgewählte Zero Blunt TOPO PCR-Klonierungskits in Combo-Kits zusammen mit einem PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (50 Präparate) für schnelle Plasmid-Aufreinigung Ihrer TOPO geklonten Inserts erhältlich.
- ccdB-Gen für Positivselektion
- EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
- Kanamycin- und Zeocin™-Resistenzgene für Ihre individuelle Auswahl an E. coli
- SP6-Promoter/Primer-Stelle zur In-vitro-RNA-Transkription und Sequenzierung
- M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für Sequenzierung oder PCR-Screening
Anwendungen:
Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
Spezifikation
| Bakterien- oder Hefenstamm | DH5α |
| Klonierungsmethode | Blunt TOPO™ |
| Inhalt und Lagerung | Box 1: • Linearisiertes und Topoisomerase I-aktiviertes pCR™ Blunt II-TOPO™ Vektor • Salzlösung • dNTPs • Kontroll-Template • M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer • Steriles Wasser Bei -5 bis -30 °C lagern. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate stabil. Box 2: • One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli • S.O.C.-Medium • Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid Bei -68 bis -85 °C lagern. |
| Format | Kit |
| Produktlinie | One Shot |
| Produkttyp | PCR-Klonierungskit |
| Promoter | SP6 |
| Menge | 50 Reaktionen |
| Vektor | Blunt DNA-Klonierungsvektoren |