Learn More
INVS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
132.87 € - 359.47 €
Spezifikation
Antigen INVS
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16817063
Unterlagen ansehen
Proteintech
10585-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16807063
Unterlagen ansehen
Proteintech
10585-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against part of N-terminus of human INVS. The calculated molecular weight of INVS is 80 kDa, but the modified INVS protein is about 100-110 kDa.
This gene encodes a protein containing multiple ankyrin domains and two IQ calmodulin-binding domains. The encoded protein may function in renal tubular development and function, and in left-right axis determination. This protein interacts with nephrocystin and infers a connection between primary cilia function and left-right axis determination. A similar protein in mice interacts with calmodulin. Mutations in this gene have been associated with nephronophthisis type 2. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
INVS
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
O89019, Q9Y283
16348, 27130, 313228
INVS Fusion Protein Ag0934
Primary
-20°C
INVS
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
INV, inversin, INVS, KIAA0573, Nephrocystin 2
Invs
IgG
Antigen Affinity Chromatography