Learn More
Iodsäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10409910 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50g
250g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10409910
Marke: Thermo Scientific Acros 206452500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-68-5
Summenformel ILiO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.84
MDL-Nummer MFCD00011348
InChI-Schlüssel FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC-Name Jodsäure
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodic acid
Farbe Weiß bis Beige
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 110,0 °C
Dichte 4,6200g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4,62
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Menge 250g
Strukturformel HIO3
Physikalische Form Kristallpulver
Merck Index 15, 5056
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:2690g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Salpetersäure, löslich in verdünntem Alkohol, unlöslich in absolutem Alkohol, Äther und Chloroform
Formelmasse 175.91
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch