Learn More
Iodsäure, TRC
Artikelnummer. 30388936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388936 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388936 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI666725100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodic Acid
CAS 7782-68-5
Menge 100 g
Summenformel HIO3
Synonym Hydrogen Iodate, Hydrogen Iodate (HIO3)
InChI-Formel InChI=1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
SMILES OI(=O)=O
IUPAC-Name Jodsäure
Molekulargewicht (g/mol) 175.91
Formelmasse 175.897