Learn More
Jodid, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Specpure™, I-1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11379168 100 mL 100 Milliliter
11316119 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042567.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011355
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodide, Ion chromatography standard solution
Namenshinweis I- 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Typ Standard
Menge 100 mL
Güte Specpure