Learn More
Job-Standard für Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11995074 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11995074 125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 125 Milliliter
11985074 500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995074 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. ASI92Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.40 €
    73.02 € / 125 Milliliter
    Sparen 12.38 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
I-1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-82-5 , 7732-18-5
Summenformel INa
Molekulargewicht (g/mol) 149.894
InChI-Schlüssel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-Name Natrium; Iodid
SMILES [Na+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material U.S.-Norm
Namenshinweis Für die Ionenchromatographie
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 99.9, 0.1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Natriumfluorid, destilliertes Wasser, Leitfähigkeit oder ähnliche Reinheit
Verfahren Ionenchromatographie
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standardlösung
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
Element Natriumiodid
Solvent or Matrix Wasser
Menge 125 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch