Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0.01 N normierte Lösung
Artikelnummer. 11303767
Click to view available options
Menge:
1 l
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 11303767
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035636.K7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Iodine, 0.01N standardized solution is used for accurate volumetric analysis. It is also used as a disinfectant and antibacterial agent in solutions, tinctures and salves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Summenformel I2
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
Farbe Rot bis braun
Löslichkeit Miscible with chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, cyclohexane, methanol, ethyl acetate, toluene, benzene, n-hexane, butan-2-ol, bromoethane, n-heptane, glycerol and diethyl ether
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
IUPAC-Name Molekulares Iod
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
Menge 4 L
ChEBI CHEBI:17606
Formelmasse 253.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Iodine: 0.13%; Potassium iodide: 2.5%; Water: 97.37%
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.