Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0.01 N normierte Lösung
Artikelnummer. 11313767
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11313767 1 l 1 Liter
11303767 4 L 4 Liter
2 options
Artikelnummer. 11313767
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035636.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Iodine, 0.01N standardized solution is used for accurate volumetric analysis. It is also used as a disinfectant and antibacterial agent in solutions, tinctures and salves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Summenformel I2
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
Farbe Rot bis braun
Löslichkeit Miscible with chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, cyclohexane, methanol, ethyl acetate, toluene, benzene, n-hexane, butan-2-ol, bromoethane, n-heptane, glycerol and diethyl ether
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
IUPAC-Name Diiod
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
Menge 1 l
ChEBI CHEBI:17606
Formelmasse 253.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Iod:0,13 %; Kaliumjodid:2,5%; Wasser:97,37%