Learn More
Iod-konzentrierte volumetrische Lösung, Ampulle, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11556703 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Ampulle
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11556703
Marke: Reagecon IC0051GL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles Produkt, entwickelt und getestet für Titrationen.
  • Zur Herstellung von 1 l von 0.05 M (0.1 N) Iodin
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
  • Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Wenn das Produkt in einem volumetrischen Kolben genau auf einen Liter verdünnt wird, kann es anschließend als analytische volumetrische Lösung mit einer Spezifikation von ± 0.2 % verwendet werden.
  • Das Produkt muss in einem Messkolben unter kontrollierten Temperaturbedingungen genau auf einen Liter verdünnt werden, um eine optimale Leistung zu erzielen.
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
  • Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit 0.2 %
Verpackung Ampulle
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 0.05 M (0.1 N)
Verfahren Titration
Menge 1 Ampulle