Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ X10 JODZAHLKOLBEN OHNE KRAGEN, NS 29/32, Hohl-glasstopfen, Inhalt 100 ml, Boro 3.3
Artikelnummer. 10769481
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10769481 100 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10769481 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 03026037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.72 €
    180.50 € / 10 Stück
    Sparen 111.22 €
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Der Lenz Laborglasinstrumente™ Jodzahlkolben mit konischem Bodengelenk hat einen schmalen Rohrhals und einen flachen Boden zur Manipulation von Lösungen oder zur Durchführung von Titrationen.
  • Aus DURAN™ Borosilikatglas
  • Mit hohlem Sechskantstopfen
  • Mit Graduierungen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) Kolben zur Jodbestimmung, 100 ml, Kolben mit 64 mm Durchmesser, 29/32 NS-Sockel, Duran-Glas, mit konischem Untergelenk, mit hohlem hexagonalem Stopfen NS29/32, Beschriftungsschild
Enthält Hohler sechseckiger Stopfen
Verschlusstyp Hohler sechseckiger Stopfen
Außendurchmesser (metrisch) 64 mm