missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Jod-Determinationskolben
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
500 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Jod-Determinationskolben |
| Material | Duran |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 105mm |
| Menge | Gehäuse 1Pack |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido