Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Jod-Determinationskolben
Artikelnummer. 10693232
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Product Code. 10693232
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03026258
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Specifications
Typ Jod-Determinationskolben
Material Duran
Kapazität (metrisch) 500 ml
Außendurchmesser (metrisch) 105mm
Menge Gehäuse 1Pack