Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Jodzahlkolben mit konischer Schliffverbindung, ohne Kragen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Mit hohlem Sechskantstopfen aus NS29/32
- Mit Skala
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Enthält | Konische Glasschliffverbindung |
| Form | Konisch |
| Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
| Graduated | Ja |
| Außendurchmesser (metrisch) | 85 mm |