Learn More
Lenz Laborglasintrumente Jodzahlkolben mit konischer Schliffverbindung, ohne Kragen
Description
- Mit hohlem Sechskantstopfen NS 29/32
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Material | Duran Glas |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 131 mm |