Learn More
Jod-Monochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10771661 500 g Glasflasche 500 Gramm
10206880 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10771661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196965000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-99-0
Summenformel ClI
Molekulargewicht (g/mol) 162.35
MDL-Nummer MFCD00011354
InChI-Schlüssel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC-Name Iodochlorid
SMILES ClI
Spezifikation
Siedepunkt 97.0°C
Chemischer Name oder Material Iodine monochloride
Schmelzpunkt 26.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Strukturformel ICl
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Merck Index 15, 5060
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes, soluble in ethanol, ether and cs2
Formelmasse 162.36
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 3.2
Dichte 3.2000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.