Learn More
Iodmonochlorid, TRC
Artikelnummer. 30406839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406839 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406839 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI66676010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine chloride
CAS 7790-99-0
Summenformel Cl I
Menge 10 g
Synonym Iodine Chloride (ICl), Chlorine Iodide (ClI), Chlorine Monoiodide, Iodine Chloride, Iodine(I) Chloride, Iodochlorine, Iodomonochloride, Iodonium Chloride, Wijs' chloride
InChI-Formel InChI=1S/ClI/c1-2
SMILES ClI
Molekulargewicht (g/mol) 162.357
Formelmasse 161.873