Learn More
Jodlösung, 1 % (w/v) in Kaliumjodid, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10244282 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
10244282 1 L 1 Liter
10122100 2.5 L 2.50 Liter
2 options
Artikelnummer. 10244282
Marke: Fisher Chemical J/4450/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Jodlösung 1 % (Gew./Vol.) in Kaliumjodid, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 11355
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig