Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iod |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 7732-18-5 |
| Konzentration | 0.5 M |
| Menge | 1000 ml |
| Güte | Eu. Ph. Referenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iodine, 0.5M. Volumetric solution European Pharmacopoeia (Ph Eur) Ref: 3009400
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H372-Schädigt die Organe.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide