missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Iodoacetamide Alkyne

Artikelnummer. 10507794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10507794 1 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10507794 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. I10189

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Iodacetamid-Alkyn

Konjugate, die mit dem thiolreaktiven Alkin Succinimidylester vorbereitet wurden, können mit einem azidhaltigen Molekül in einer Klickchemiereaktion nachgewiesen werden. Als Klick-Chemie wird eine Reihe chemischer Reaktionen bezeichnet, die bio-orthogonale oder biologisch einzigartige Gruppen verwenden, um ein bestimmtes Molekül in einem zweistufigen Verfahren zu kennzeichnen und nachzuweisen. Das zweistufige Reaktionsverfahren umfasst eine kupferkatalysierte Triazol-Bildung aus Azid und Alkyn. Click-Reaktionen haben mehrere Eigenschaften: Die Reaktion zwischen den Nachweisgruppen ist effizient, es sind keine extremen Temperaturen oder Lösungsmittel erforderlich, das Reaktionsprodukt ist stabil, die Komponenten der Reaktion sind bio-inert und vor allem treten keine Nebenreaktionen auf, da der Marker und die Nachweis-Tags selektiv und spezifisch miteinander reagieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Reaktionen, bei denen Succinimidylester oder Maleimide eingesetzt werden, die auf nicht einzigartige funktionelle Gruppen wie Amine und Sulfhydryle abzielen, können Click-Chemie-markierte Moleküle auf komplexe biologische Proben angewendet und aufgrund des extrem niedrigen Hintergrunds mit beispielloser Empfindlichkeit nachgewiesen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Format Fest
Menge 1 mg
Produkttyp Iodacetamid-Alkyn
Molekulargewicht 223,01 Da
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
Inhalt und Lagerung Bei ≤-20 °°C trocken und vor Licht geschützt lagern.
Chemische Reaktivität Thiol
Reaktive Gruppe Iodacetamid
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Alkylhalid, Iodacetamid
Marker oder Farbstoff Alkyn
Markertyp Click-Chemie-Kennzeichnung
Produktlinie Molecular Probes
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • iodoacetamide alkyne
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoacetamide

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.