Learn More
Thermo Scientific™ Iodoacetamido-LC-Phosphonsäure (6C-CysPAT)
Artikelnummer. 17691556 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 3.5 mg
Packungsgröße:
35 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17691556 10 x 3.5 mg 35 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17691556 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A52285
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Iodoacetamido-LC-Phosphonsäure (6C-CysPAT) ist ein mit Thiolgruppen reaktionsfähiges alkylierendes Reagenz, das eine Phosphonsäuregruppe zur Anreicherung Cystein-haltiger Peptide für die Massenspektronomieanalyse enthält.
  • Ein mit Thiolgruppen reaktionsfähiges alkylierendes Reagenz, das eine Phosphonsäuregruppe zur Anreicherung Cystein-haltiger Peptide für die Massenspektronomieanalyse enthält
  • Wird im praktischen No-Weigh-Format für den Einmalgebrauch geliefert
  • Hochgradig reines, kristallines Reagenz
  • Kompatibel mit EasyPep Chemie und High Select Phosphopeptid Enrichment-Kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 x 3.5 mg
Molekulargewicht (g/mol) 348.99
Reinheit (%) >90%
Güte MS-Gütegrad
Physikalische Form Fest