Learn More
Iodessigsäure, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489583 25 g 25 Gramm
11499583 100 g 100 Gramm
11409593 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11489583 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12410.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 64-69-7 | C2H3IO2 | 185.948 g/mol
Iodoacetic acid is used as a reagent for the modification of sulfhydryl groups in organic synthesis. It reacts with cysteine moiety in proteins to prevent the re-formation of disulfide bonds during protein sequencing. It is also used as a general reagent in acylation reactions as well as in glycopeptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodessigsäure wird als Reagenz für die Modifikation von Sulfhydrylgruppen in der organischen Synthese verwendet. Reagiert mit dem Cystein-Teil in Proteinen, um die Neubildung von Disulfid-Bindungen während der Proteinsequenzierung zu verhindern. Wird auch als allgemeines Reagenz bei Acylierungsreaktionen sowie bei der Glycopeptid-Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Ethanol. Schwer löslich in Äther und Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-69-7
Summenformel C2H3IO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.948
MDL-Nummer MFCD00002685
InChI-Schlüssel JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctova
PubChem CID 5240
ChEBI CHEBI:74571
IUPAC-Name 2-Iodessigsäure
SMILES C(C(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetic acid
Schmelzpunkt 79°C to 82°C
Siedepunkt 208°C (decomposition)
Geruch Pungent
Menge 25 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 1739079
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5025
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ethanol. Slightly soluble in ether and chloroform.
Formelmasse 185.95
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetic acid