Learn More
Iodoacetic Acid-d3, CDN
Artikelnummer. 30317016
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317016
Marke: CDN CDND59940.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetic Acid-D3
CAS 1219799-36-6
Summenformel C2 D3 I O2
Menge 0.1 g
Synonym Iodoacetic Acid-d3, Iodoacetic-d3 Acid, 2-Iodoacetic-2,2-d2 acid-d, Monoiodoacetic acid-d3, Iodoacetic Acid-D3
InChI-Formel InChI=1 S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD
SMILES [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])I
IUPAC-Name deuterio 2,2-dideuterio-2-iodoacetate
Molekulargewicht (g/mol) 188.967
Formelmasse 188.9366 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity