Learn More
Iodessigsäure, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10235940
Marke: Thermo Scientific Acros 170970250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 305-53-3 | C2H2INaO2 | 207.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 305-53-3
Summenformel C2H2INaO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.93
MDL-Nummer MFCD00002686
InChI-Schlüssel AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodoacetate, iodoacetic acid sodium salt, acetic acid, iodo-, sodium salt, sodium 2-iodoacetate, sodium monoiodoacetate, iodoacetate, sodium salt, sodium iodacetate, iodoacetic acid, sodium salt, unii-07814f2qri, ccris 9232
PubChem CID 5239
IUPAC-Name Natrium;-2-iodacetat
SMILES C(C(=O)[O-])I.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetic acid, sodium salt
Schmelzpunkt 208.0°C to 210.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ICH2CO2Na
Menge 25 g
Beilstein 02, 222
Fieser 13,116
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formelmasse 207.93
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoacetic acid, sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iodoacetic acid, sodium salt