Learn More
Iodacetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iodoacetyl chloride is used for biochemical research purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iodacetylchlorid wird für biochemische Forschungszwecke verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln. Es reagiert mit Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iodoacetyl chloride |
| Dichte | 2.28 |
| Siedepunkt | 48°C to 50°C (12 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1739078 |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
| Formelmasse | 204.39 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- Iodoacetyl chloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetyl chloride