Learn More
Iodoacetyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30406483
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406483 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406483 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6856251G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetyl Chloride
CAS 38020-81-4
Summenformel C2H2ClIO
Menge 1 g
Synonym 2-Iodoacetyl ChlorideI685625, 2-Iodoacetyl Chloride, (6CI,9CI)Iodoacetyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C2H2ClIO/c3-2(5)1-4/h1H2
SMILES ClC(=O)CI
IUPAC-Name 2-iodoacetyl chloride
Molekulargewicht (g/mol) 204.39
Formelmasse 203.8839