Learn More
Iodobenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iodobenzene |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| Formelmasse | 203.9436 |