Learn More
Iodcyclohexan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446626
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11446626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24840.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 626-62-0 | C6H11I | 210.06 g/mol
Iodocyclohexane has been employed as reagent in demethylation of aryl methyl ethers in DMF under reflux condition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodocyclohexan wird als Reagenz bei der Demethylierung von Arylmethylethern in DMF unter Refluxbedingungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ether, Aceton.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Licht lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-62-0
Summenformel C6H11I
Molekulargewicht (g/mol) 210.06
MDL-Nummer MFCD00003826
InChI-Schlüssel FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i
PubChem CID 12289
IUPAC-Name Iodcyclohexan
SMILES IC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodocyclohexane
Namenshinweis stabilized with copper
Dichte 1.625
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.5475
Menge 100 g
Beilstein 1900797
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether,acetone.
Formelmasse 210.06
Reinheit (%) 98%